Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 2,3-dichlorophényle

Synonyms: Isocyanic acid 2,3-Dichlorophenyl ester

046929-5G
FLUO046929-5GEA 0 EUR InStock
FLUO046929-5G
Isocyanate de 2,3-dichlorophényle
Isocyanate de 2,3-dichlorophényle


Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002000
Numéro CAS: 41195-90-8
EINECS: 255-253-1
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité