Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 2,4-dichlorophényle

Synonyms: 2,4-Dichlorophenylisocyantae

046930-25G
FLUO046930-25GEA 0 EUR InStock
FLUO046930-25G
Isocyanate de 2,4-dichlorophényle
Isocyanate de 2,4-dichlorophényle


Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002001
Numéro CAS: 2612-57-9
EINECS: 220-040-4
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité