Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione

Synonyms: 4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione

046940-25G
FLUO046940-25GEA 0 EUR InStock
FLUO046940-25G
Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione
Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione


Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006684
Numéro CAS: 4160-82-1
EINECS: 223-998-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité