Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 3-nitrophényle

Synonyms: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate

046960-5G
FLUO046960-5GEA 0 EUR InStock
FLUO046960-5G
Isocyanate de 3-nitrophényle
Isocyanate de 3-nitrophényle


Formule: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,12 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C (0.7 mmHg)
Point de fusion: 52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007220
Numéro CAS: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité