Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Homosérine

Synonyms: H-DL-HoSer-OH, H-DL-Hser-OH, H-DL-HomoSer-OH, (±)-Homoserine

047059-1G
FLUO047059-1GEA 0 EUR InStock
FLUO047059-1G
DL-Homosérine
DL-Homosérine


Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Numéro MDL: MFCD00002618
Numéro CAS: 1927-25-9
EINECS: 217-661-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité