Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque

Synonyms: 3-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-Hydroxy-3-naphthoic acid

047076-25G
FLUO047076-25GEA 0 EUR InStock
FLUO047076-25G
Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque
Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque


Formule: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217…220 °C
Point d'éclair: 220 °C
Numéro MDL: MFCD00004103
Numéro CAS: 92-70-6
EINECS: 202-180-8
Merck Index: 13,04860
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité