Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque

Synonyms: 2-Chloro-4-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid

047146-25G
FLUO047146-25GEA 0 EUR InStock
FLUO047146-25G
Acide 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque


Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD06208178
Numéro CAS: 23228-45-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité