4-Bromophénylamidine chlorhydrate
Synonyms: 4-Bromophenylamidine hydrochloride, 4-Bromobenzimidamide hydrochloride, 4-Bromobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
048724-5G
FLUO048724-5GEA 0 EUR InStock
FLUO048724-5G
4-Bromophénylamidine chlorhydrate
4-Bromophénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₈BrClN₂
MW: 235,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00464967
Numéro CAS: 55368-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité