1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Synonyms: 1-(Oxan-2-yl)pyrazole-5-carbaldehyde
060909-1G
FLUO060909-1GEA 0 EUR InStock
FLUO060909-1G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD07186538
Numéro CAS: 957483-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité