3-Bromopyridazine
078228-1G
FLUO078228-1GEA 0 EUR InStock
FLUO078228-1G
3-Bromopyridazine
3-Bromopyridazine
Formule: C₄H₃BrN₂
MW: 158,9840 g/mol
Numéro MDL: MFCD10688587
Numéro CAS: 88491-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité