5-Amino-2-chlorobenzonitrile
Synonyms: 4-Chloro-3-cyanoaniline
078416-5G
FLUO078416-5GEA 0 EUR InStock
FLUO078416-5G
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00800459
Numéro CAS: 35747-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité