2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Synonyms: 1-(Pyridin-2-yl)ethanol
088389-1G
FLUO088389-1GEA 0 EUR InStock
FLUO088389-1G
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Numéro MDL: MFCD06245419
Numéro CAS: 18728-61-5
EINECS: 242-539-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité