Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-bromobenzoïque

Attention
Synonyms: p-Bromobenzoic Acid

109801-100G
FLUO109801-100GEA 0 EUR InStock
FLUO109801-100G
Acide 4-bromobenzoïque
Acide 4-bromobenzoïque


Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 252…256 °C
Densité: 1.894 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002529
Numéro CAS: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 13,01392
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité