Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ácido 5-bromo-2-tenoico

Synonyms: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid

114300-25G
FLUO114300-25GEA 0 EUR InStock
FLUO114300-25G
Ácido 5-bromo-2-tenoico
Ácido 5-bromo-2-tenoico


Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079725
Numéro CAS: 7311-63-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité