Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Iodoacétophénone

Synonyms: 1-(3-Iodophenyl)ethanone, m-Iodoacetophenone, 1-(3-Iodophenyl)ethan-1-one

147400-25G
FLUO147400-25GEA 0 EUR InStock
FLUO147400-25G
3'-Iodoacétophénone
3'-Iodoacétophénone


Formule: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53 °C
Densité: 1,767 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00060283
Numéro CAS: 14452-30-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité