Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phenyl-2-propyn-1-ol

Synonyms: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol

166200-10G
FLUO166200-10GEA 0 EUR InStock
FLUO166200-10G
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
3-Phenyl-2-propyn-1-ol


Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040914
Numéro CAS: 1504-58-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité