Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthylimidazole

Danger
Synonyms: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI

995002-500G
FLUO995002-500GEA 0 EUR InStock
FLUO995002-500G
1-Méthylimidazole
1-Methylimidazole


Formule: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005292
Numéro CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité