Acide 5-bromo-2-furoïque
Synonyms: 5-Bromofuran-2-carboxylic acid, 5-Bromofuroic acid
F020339-1G
FLUOF020339-1GEA 0 EUR InStock
FLUOF020339-1G
Acide 5-bromo-2-furoïque
Acide 5-bromo-2-furoïque
Formule: C₅H₃BrO₃
MW: 190,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003239
Numéro CAS: 585-70-6
EINECS: 209-559-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité