Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)

Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-DL-proline

M03315 M03315-25G
FLUOM03315EA 0 EUR InStock
FLUOM03315 FLUOM03315-25G
Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)


Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00520915
Numéro CAS: 59433-50-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité