Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butylchlorodiméthylsilane

Danger
Synonyms: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride

SILS03300.10 SILS03300.25 S03300-100G
SILNSILS03300.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS03300.10 SILNSILS03300.25 FLUOS03300-100G
tert-Butylchlorodiméthylsilane
tert-Butylchlorodiméthylsilane


Formule: C₆H₁₅ClSi
MW: 150,72 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…90 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Numéro MDL: MFCD00000501
Numéro CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité