Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane

Synonyms: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane

SILS06200.5 SILS06200.25 SILS06200.100 S06200-25G
SILNSILS06200.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS06200.5 SILNSILS06200.25 SILNSILS06200.100 FLUOS06200-25G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane


Formule: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009655
Numéro CAS: 69304-37-6
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité