Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichloro(diphényl)silane

Synonyms: Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane

SILS07800.25 S07800.100
SILNSILS07800.25EA 0 EUR InStock
SILNSILS07800.25 FLUOS07800.100
Dichloro(diphényl)silane
Dichloro(diphényl)silane


Formule: C₁₂H₁₀Cl₂Si
MW: 253,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000489
Numéro CAS: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
ONU: 1769
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité