Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorotriéthylsilane

Synonyms: Triethylchlorosilane

SILS17525.10 S17525-25G SILS17525.100
SILNSILS17525.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS17525.10 FLUOS17525-25G SILNSILS17525.100
Chlorotriéthylsilane
Chlorotriéthylsilane


Formule: C₆H₁₅ClSi
MW: 150,72 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000507
Numéro CAS: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité