L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Organ holding forceps
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
11031-15
FSCI11031-15EA 133 EUR InStock
FSCI11031-15
Organ holding forceps
Pinces
Adjustable screw allows for a set holding pressure.
Collapse All
Matière Longueur Style de pointe Tip shape Tip size Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Acier inoxydable 145 mm Serrated Straight 8×11 mm 1 FSCI11031-15
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité