Dumont AA, epoxy coated forceps
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
11210-10
FSCI11210-10EA 27.5 EUR InStock
FSCI11210-10
Dumont AA, epoxy coated forceps
Pinces
Slip-proof acid and electric shock resistant epoxy coating covers the forceps 17,5 mm from the tips.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité