Dumont #2AP, epoxy coated forceps
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
11220-21
FSCI11220-21EA 28 EUR InStock
FSCI11220-21
Dumont #2AP, epoxy coated forceps
Pinces
Provides good insulation for up to 220 AC voltage work and highly impervious to chemical solutions. Frozen or super cold sections will not adhere to the gripping surfaces.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité