Forceps with replaceable plastic tips
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
11980-13
FSCI11980-13EA 23.5 EUR InStock
FSCI11980-13
Forceps with replaceable plastic tips
Pinces
Stainless steel body with replaceable plastic tips. Tips are made of polyvinylidene fluoride (PVDF) and are electrostatic discharge (ESD) safe.
  • Body and plastic tips are corrosion and abrasion resistant
  • Screwdriver included
Informations de commande: Replacement tips can be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité