Ultra fine clipper scissors II forceps style
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
15300-00
FSCI15300-00EA 215 EUR InStock
FSCI15300-00
Ultra fine clipper scissors II forceps style
Ciseaux
These stainless steel scissors are best suited for microscopic dissections of soft and mucous tissue.
The minute fineness of the blades allows clear visualisation of the tissue being dissected.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité