Silver neuro clips
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
18040-00
FSCI18040-00EA 75.5 EUR InStock
FSCI18040-00
Silver neuro clips
Matériel de premiers secours Wound Clips
These single-use silver neuro clips are meant for permanent vessel occlusion.
  • Clamp Press: Variable
  • Alloy / Material: Silver
  • Length: 5 mm
  • Not serrated
Attention: All surgical instruments and devices from the Fine Science Tools product range are intended exclusively for use in experimental research laboratories and facilities or in veterinary medicine.
Collapse All
Désignation Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Silver Neuro Clips 5 mm 100 FSCI18040-00
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité