Dextran, M.W. 60000 - 90000, fraction basse, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
G200-05EA 218.83 EUR InStock
G200-05
Dextran, M.W. 60000 - 90000, fraction basse, J.T.Baker®
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité