Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ≥49,0% (base Au) ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

G4022-25G
G4022-25GEA 2930 EUR InStock
G4022-25G
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ≥49,0% (base Au) ACS, Fluka™
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté


Formule: HAuCl₄·3H₂O
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 30 °C
Densité: 3.9 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149904
Numéro CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Assay of Au Min. 49.0 %
Alkali- and other metals (as SO₄) Max. 0.2 %
In ether insoluble matter Max. 0.1 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité