BOTTLE PENICIL 30-40ML WHITE TYPE I 1 * 126 Pce
Fournisseur: GAASCH
BOTTLE PENICIL 30-40ML WHITE TYPE I 1 * 126 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
BOTTLE PENICIL 30-40ML WHITE TYPE I 1 * 126 Pce GAAS530405AR 1 * 126 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou