Glucose (HK) assay kit
Fournisseur: Merck
GAHK20-1KT
GAHK20-1KTEA 106 EUR InStock
GAHK20-1KT
Glucose (HK) assay kit
Tests Tests cellulaires
The Glucose (HK) Assay Kit is for the quantitative, enzymatic determination of glucose in food and other material.
Glucose is phosphorylated by adenosine triphosphate (ATP) in the reaction catalysed by hexokinase. Glucose-6-phosphate (G6P) is then oxidised to 6-phospho-gluconate in the presence of oxidised nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) in a reaction catalysed by glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH). During this oxidation, an equimolar amount of NAD is reduced to NADH. The consequent increase in absorbance at 340 nm is directly proportional to glucose concentration.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glucose (HK) Assay Kit, sufficient for 20 assays 1 GAHK20-1KT
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité