[EN]DETECTOR TUBE BENZENE 0.1-14.5 PPM 1 * 5 Pce
Fournisseur: GASTEC
[EN]DETECTOR TUBE BENZENE 0.1-14.5 PPM 1 * 5 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]DETECTOR TUBE BENZENE 0.1-14.5 PPM 1 * 5 Pce GAST121TP 1 * 5 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou