Ampicilline, HP Ampillicin™
Fournisseur: G Bioscienes
GD-6060
GD-6060EA 440 EUR InStock
GD-6060
Ampicilline, HP Ampillicin™
Ampicilline
HP Ampicillin™ is a stronger and more stable inhibitor of ß-lactamase than regular ampicillin and therefore supports only the growth of ampicillin resistant colonies even after prolonged incubation. Culture plates can be incubated for a longer period at 37 °C, eliminating the time constraint associated with normal ampicillin.
  • Reduces satellite colonies
  • Lyophilised format for improved stability
  • Reconstituted 1000X concentration
  • Suitable for 5 L media or agar
Information de livraison: HP Ampicillin™ is supplied lyophilised. When reconstituted in 500 µl deionised water it produces a 1000X solution. Each kit contains 10 vials, suitable for a total volume of 5 L culture media or agar.
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S
Numéro MDL: MFCD00005175
Numéro CAS: 69-53-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité