Normal Human Serum
Fournisseur: GEMINI BIO-PRODUCTS
100-110-100
GEMB100-110-100EA 224 EUR InStock
GEMB100-110-100
Normal Human Serum
Sérums
Normal human serum is collected from healthy male and female donors of all ABO serotypes at FDA-licensed facilities in the United States. This material is defibrinated from source plasma. All donor units are tested for viral markers and found to be non-reactive.
  • 0,1 µm sterile-filtered
Information de livraison: Ships on dry ice.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité