Human Serum AB (Off The Clot), Gamma Irradiated
Fournisseur: GEMINI BIO-PRODUCTS
100-318G-100
GEMB100-318G-100EA 923 EUR InStock
GEMB100-318G-100
Human Serum AB (Off The Clot), Gamma Irradiated
Sérums
Off the clot human serum AB is collected from normal healthy male donors at FDA-licensed facilities in the United States. As a natural off the clot product, this material contains no anticoagulants/preservatives. All donor units are tested for viral markers and found to be non-reactive.
  • Supports clinical and commercial applications
  • Aseptic assurance system
  • Gamma irradiated
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité