GemCell™ Plus Xeno-Free Human Serum, World Grade, Aseptic Assurance System
Fournisseur: GEMINI BIO-PRODUCTS
100-916-750
GEMB100-916-750EA 821 EUR InStock
GEMB100-916-750
GemCell™ Plus Xeno-Free Human Serum, World Grade, Aseptic Assurance System
Sérums
Product has minimum order quantity of 200 units. GemCell™ Plus Xeno-Free, world grade is collected from a maximum of 16 healthy male donors of the AB serotype. Product is defibrinated from source plasma using therapeutic grade recombinant human thrombin. Based on extensive testing and manufacturing process that is Xeno-Free, supports clinical and commercial applications.
  • This product was developed without the use of animal material
  • Custom fill sizes in bottle and bag format offered
  • 0,1 µm sterile-filtered
  • Supports clinical and commerical applications
  • Meet
More Product Information
New Product
Collapse All
Désignation Stérilité Format du sérum Type de conditionnement Info cdt Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
GemCell™ Plus xeno-free, world grade human serum AB - AAS Filtré de manière stérile Frozen BAGA 200×100 ml 100 mL GEMB100-916-750
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité