Human Serum Albumin (HSA) Solution (25%), 50 ml
Fournisseur: GEMINI BIO-PRODUCTS
800-120-050
GEMB800-120-050EA 233 EUR InStock
GEMB800-120-050
Human Serum Albumin (HSA) Solution (25%), 50 ml
Sérums
This diagnostic-grade product is an aqueous solution containing 25% human albumin (w/v). It is prepared by cold-alcohol fractionation from pooled human plasma obtained from venous blood. The USP Pharmacopeia requires that all fractionators add sodium caprylate and sodium tryptophanate as a preservative.
Attention: For cell culture, further manufacturing and research use only. Not for direct therapeutic use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité