Human Serum Albumin (HSA) Powder-Low Endotoxin, 5 g
Fournisseur: GEMINI BIO-PRODUCTS
800-126P-005
GEMB800-126P-005EA 402 EUR InStock
GEMB800-126P-005
Human Serum Albumin (HSA) Powder-Low Endotoxin, 5 g
Sérums
Human albumin is prepared by cold-alcohol fractionation from pooled human plasma and lyophilised. MW ~66 kDa. Endotoxin ≤2 EU/mg.
Attention: For cell culture, further manufacturing and research use only. Not for direct therapeutic use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité