Fritted Spin Column, 3 ml
Fournisseur: G-Biosciences
786-1858
GENO786-1858EA 246 EUR InStock
GENO786-1858
Fritted Spin Column, 3 ml
Filtres Filtres pour centrifugation
The 3 ml spin columns are designed to hold up to 3 ml of resin, leaving enough rome for a further 4 ml of buffer. The unique design allows the columns to utilise a 15 ml centrifuge tube as a collection tube, so the columns can be centrifuged for rapid purification.
The columns can also be used for gravity flow purification.
Information de livraison: Supplied with matching cap, frits, and rubber stoppers installed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité