L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
T4 UvsX DNA Recombinase
Fournisseur: G Bioscienes
786-1989 786-1990
GENO786-1989EA 552 EUR InStock
GENO786-1989 GENO786-1990
T4 UvsX DNA Recombinase
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Modification and Labelling
T4 UvsX DNA recombinase mediates DNA strand exchange between homologous chromosomes. The protein forms a right-handed nucleoprotein complex on single ssDNA called the presynaptic filament that can search for homology in duplex DNA and pair the recombining DNA molecules to form a DNA joint molecule. This process is aided by ssDNA binding proteins and recombination mediators. The filament is then elongated by DNA polymerase with the newly synthesised strand displacing the old strand. The newly synthesised duplex DNA can then act as a template for the next cycle to achieve exponential amplification of dsDNA. E.coli cells expressing recombinant T4 UvsX gene.
  • UvsX DNA recombinase is free from detectable nuclease contamination
Conditionnement: Product includes T4 UvsX DNA recombinase 10X UvsX DNA recombinase reaction buffer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité