Protease inhibitor cocktail, Yeast/Fungal ProteaseArrest™
Fournisseur: G Bioscienes
786-333
GENO786-333EA 193 EUR InStock
GENO786-333
Protease inhibitor cocktail, Yeast/Fungal ProteaseArrest™
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
A broad range, 100X concentrated, ready-to-use protease inhibitor cocktail, Yeast/ Fungal ProteaseArrest™ inhibits yeast and fungal serine, cysteine and metalloproteases.
Applications include inhibition of protease activity in protein preparations of yeast and fungal lysates, protection of proteins from proteolysis in such applications as electrophoresis, purification, storage, assays, and other applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité