DNA ladder, 1 kb Plus, DNAmark™
Fournisseur: G Bioscienes
786-854
GENO786-854EA 213 EUR InStock
GENO786-854
DNA ladder, 1 kb Plus, DNAmark™
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
DNAmark™ 1 kb Plus ladder contains 15 DNA bands ranging from 100 bp to 10 kb. The 500 bp and 3000 bp fragment are present at increased intensity to allow easy identification. All fragments are precisely quantified and mixed during the production. For 5 µl loading, all fragments except 500 bp and 3000 bp are 40 ng. The 500 bp and 3000 bp fragment are 100 ng.
  • Pre-mixed with loading dye and ready to use
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité