Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Genscript
A00187-100
GENSA00187-100EA 245 EUR InStock
GENSA00187-100
Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK Tag (DYKDDDDK tag)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité