Anti-VSV-G-tag Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Genscript
A00199-40
GENSA00199-40EA 173 EUR InStock
GENSA00199-40
Anti-VSV-G-tag Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: VSV-G-tag
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité