Anti-His tag Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Genscript
A00612
GENSA00612EA 705 EUR InStock
GENSA00612
Anti-His tag Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Type: Tag
Antigen: His tag (His tag)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité