Anti-Cre Recombinase Mouse monoclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Genscript
A00888-40
GENSA00888-40EA 192 EUR InStock
GENSA00888-40
Anti-Cre Recombinase Mouse monoclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Cre Recombinase
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a (Mouse)
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité