Rabbit IgG Isotype Control (Unconjugated)
Fournisseur: Genscript
A01008
GENSA01008EA 138 EUR InStock
GENSA01008
Rabbit IgG Isotype Control (Unconjugated)
Anticorps
Type: Control
Antigen: IgG (Rabbit) (rabbit IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité