Anti-NWSHPQFEK Tag Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Genscript
A01742-100
GENSA01742-100EA 598 EUR InStock
GENSA01742-100
Anti-NWSHPQFEK Tag Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Type: Tag
Antigen: NWSHPQFEK Tag
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité